Descripción
Protección eficaz para entornos químicos de exigencia media, que ofrece una resistencia química excepcional contra la mayoría los de ácidos, alcoholes, aceites, lubricantes e hidrocarburos
- Gran protección física contra las abrasiones y buena protección contra los cortes
- Su grosor medio aumenta la movilidad y mejora la capacidad de manipular objetos
- No causan alergias de tipo I.
- Sin revestimiento para una limpieza eficaz
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Neopreno |
| Certificaciones/conformidad | EN388:2003/2100, EN374:2003/ACJKL, EN374:2003/Virus |
| Clasificación | Categoría III |
| Área revestida | Totalmente revestido |
| Material del manguito | Neopreno |
| Estilo de corte | Índice |
| Descripción | Protección química versátil ideal para una amplia variedad de aplicaciones |
| Coating Material | Neopreno |
| Color | Negro |
| Cut Resistance Rating | Nivel 1 |
| Mostrar más |