Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-301 Neoprene Isolator Gloves
Neoprene RABS/isolator gloves provide chemical resistance against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons, offering physical protection against abrasions and cuts or punctures.
200.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN 388:2100A, EN ISO 374-1:2016 Type A - ACJKL, EN ISO 374-5:2016 VIRUS |
---|---|
Color | Negro |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Neoprene Polymer |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16855240
|
Ansell
55301090 |
9 |
200.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 27-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16865240
|
Ansell
55301100 |
10 |
200.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 27-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Protection for medium duty chemical environments
- Chemical resistant against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons
- Medium thickness (20 mil/0.51 mm) increases dexterity, improving the ability to manipulate objects
- Unlined for effective cleaning
- Available port sizes fit most isolator glove boxes
- Uses include biotechnologies, blending of liquids, chemical and medical research, chemical handling, lab work and analysis, pharmaceuticals, product handling
Especificaciones
CE 0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN 388:2100A, EN ISO 374-1:2016 Type A - ACJKL, EN ISO 374-5:2016 VIRUS | |
Ambidiestro | |
Neoprene Polymer | |
No estéril | |
0.50 mm | |
Suave | |
17.8 cm | |
28 in |
Negro | |
Sí | |
Guantes RABS y aislantes | |
20 mil | |
Con reborde | |
7 in. | |
AlphaTec™ | |
71 cm |