Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de inmersión de neopreno Alphatec™ serie 55-300
Código de producto. 15670914 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
:
Tamaño: 9
Código de producto.
15670914 Tamaño: 9
1 options
Código de producto. 15670914 Proveedor Ansell Edmont™ N.º de proveedor 55300090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan una eficaz protección en entornos químicos de exigencia media. Los guantes de inmersión de neopreno Alphatec™ serie 55-300 Ansell Edmont™ ofrecen una buena resistencia química contra la mayoría de los ácidos, alcoholes, aceites, lubricantes e hidrocarburos.
  • Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
  • Gran protección física contra las abrasiones y buena protección contra los cortes
  • Su grosor medio aumenta la movilidad y mejora la capacidad de manipular objetos
  • No causan alergias de tipo I.
  • Sin revestimiento para una limpieza eficaz
Aplicaciones:
  • Biotecnologías.
  • Mezcla de líquidos
  • Investigación química y médica
  • Manipulación de productos químicos
  • Industria química
  • Mezcla, manipulación, transferencia, vertido y mezcla de productos químicos
  • Tareas de laboratorio y análisis, especialmente cuando se requiere resistencia a los ácidos
  • Productos farmacéuticos
  • Manipulación de productos químicos y biológicos
  • Aplicaciones de protección de productos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003 y EN 374:2003
Cleanroom Class Non-Critical Environment
Descripción Diseño de agarre: Acabado suave
Aplicaciones Laboratory
Color Negro
Latex Free Yes
Material Neopreno
Tipo de producto Guantes de inmersión de neopreno
Tamaño 9
Grosor (métrico) 0,51 mm
Estilo de puño de los guantes Manopla
Tipo de empaquetado 10 pares en bolsas negras selladas por cada paquete
Tamaño del puerto (métrico) 150 mm
Serie 55-300
Longitud (métrico) 711 mm