Descripción
- El diseño en látex ofrece protección contra desgarros, abrasiones, cortes y punciones
- Protección ideal para entornos físicos de exigencia media
- Translúcidos y sin revestimiento para una limpieza eficaz
- Hay una gran variedad de tamaños de puerto disponibles para adaptarse a la mayoría de cajas de guantes aislantes
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Contenido y almacenamiento | Cuando no se estén utilizando, almacénelos en un ambiente seco en el embalaje original |
| Color | Natural |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | Látex |
| Tipo de producto | Isolator, RABS Gloves |
| Tamaño | 10 |
| Grosor (imperial) | 20 mil |
| Grosor (métrico) | 0,51 mm |
| Mostrar más |