Learn More
Ansell™ ALPHATEC™ 53-002
Código de producto. p-200049724 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
30243940 7 1 par
30243944 8 1 par
30243945 9 1 par
30243941 10 1 par
30243942 11 1 par
5 options
Código de producto. 30243940
Marca: Ansell™ 53002070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Revolutionary hybrid technology delivering a breakthrough in chemical performance.
  • Unique rubber polymer and plastic laminate technology delivering maximum chemical protection against an extremely broad set of chemical types.
  • Unique manufacturing process allows for the glove to be form fitting.
  • Raised diamond palm pattern for enhanced grip.
  • Unique donning and doffing layer to allow ease of use.
  • Anti-static according to EN 1149-3.
  • Natural rubber and silicone free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016
Chlorinated No
Descripción AlphaTec 53-002 the revolutionary glove that redefines chemical protection. Our innovative design combines an advanced rubber polymer coating with cutting-edge plastic laminate technology, setting a new benchmark in chemical permeation performance whilst delivering comfort and tactility.
Aplicaciones Laboratorio
Color Negro
Latex Free Sí
Material Neopreno
Tipo de producto Neoprene Gloves
Tamaño 7
Grosor (imperial) 17 mil
Grosor (métrico) 0.43 mm
Norma EN388 EN 388:2016 +A1:2018
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS ABCEFGHIJKKMNOPST
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Raised Diamond
Revestimiento Unlined
Modelo 53-002
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 350 mm