Learn More
Ansell™ ALPHATEC™ 53-002
Código de producto. 30243941 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
30243941 10 1 par
30243940 7 1 par
30243944 8 1 par
30243945 9 1 par
30243942 11 1 par
5 options
Código de producto. 30243941
Marca: Ansell™ 53002100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Revolutionary hybrid technology delivering a breakthrough in chemical performance.
  • Unique rubber polymer and plastic laminate technology delivering maximum chemical protection against an extremely broad set of chemical types.
  • Unique manufacturing process allows for the glove to be form fitting.
  • Raised diamond palm pattern for enhanced grip.
  • Unique donning and doffing layer to allow ease of use.
  • Anti-static according to EN 1149-3.
  • Natural rubber and silicone free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016
Chlorinated No
Descripción AlphaTec 53-002 the revolutionary glove that redefines chemical protection. Our innovative design combines an advanced rubber polymer coating with cutting-edge plastic laminate technology, setting a new benchmark in chemical permeation performance whilst delivering comfort and tactility.
Aplicaciones Laboratorio
Color Negro
Latex Free Sí
Material Neopreno
Tipo de producto Neoprene Gloves
Tamaño 10
Grosor (imperial) 17 mil
Grosor (métrico) 0.43 mm
Norma EN388 EN 388:2016 +A1:2018
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS ABCEFGHIJKKMNOPST
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Raised Diamond
Revestimiento Unlined
Modelo 53-002
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 350 mm