Learn More
Ansell AlphaTec™ 5000
Código de producto. 17120875
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Modelo:
O50T103
O50T111
O50T122
O50T125B
O50T151
O50T151B
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 8
| Código de producto. | Tamaño | Modelo | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17120875 | Pequeño | O50T122 | paquete de 8 |
| 17190855 | Pequeño | O50T103 | paquete de 10 |
| 17100865 | M | O50T103 | paquete de 10 |
| 17110865 | L | O50T103 | paquete de 10 |
| 17120865 | XL | O50T103 | paquete de 10 |
| 17130865 | 2XL | O50T103 | paquete de 10 |
| 17140865 | 3XL | O50T103 | paquete de 10 |
| 17150865 | Pequeño | O50T111 | paquete de 10 |
| 17130875 | M | O50T122 | paquete de 8 |
| 17140875 | L | O50T122 | paquete de 8 |
| 17150875 | XL | O50T122 | paquete de 8 |
| 17160875 | 2XL | O50T122 | paquete de 8 |
| 17170875 | 3XL | O50T122 | paquete de 8 |
| 17180875 | Pequeño | O50T125B | paquete de 8 |
| 17190875 | M | O50T125B | paquete de 8 |
| 17100885 | L | O50T125B | paquete de 8 |
| 17110885 | XL | O50T125B | paquete de 8 |
| 17120885 | 2XL | O50T125B | paquete de 8 |
| 17130885 | 3XL | O50T125B | paquete de 8 |
| 17140885 | Pequeño | O50T151 | paquete de 8 |
| 17160885 | M | O50T151 | paquete de 8 |
| 17180885 | L | O50T151 | paquete de 8 |
| 17100895 | XL | O50T151 | paquete de 8 |
| 17120895 | 2XL | O50T151 | paquete de 8 |
| 17140895 | 3XL | O50T151 | paquete de 8 |
| 17150885 | Pequeño | O50T151B | paquete de 8 |
| 17170885 | M | O50T151B | paquete de 8 |
| 17190885 | L | O50T151B | paquete de 8 |
| 17110895 | XL | O50T151B | paquete de 8 |
| 17130895 | 2XL | O50T151B | paquete de 8 |
| 17150895 | 3XL | O50T151B | paquete de 8 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17120875
Marca: Ansell OR50T0012202
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Excelente rendimiento de permeación a numerosos productos químicos orgánicos e inorgánicos, peligros biológicos y agentes de guerra química
- Protección de barrera excepcional, que proporciona un tiempo de avance de > 480 minutos frente a 14 de los 15 productos químicos incluidos en la norma EN ISO 6529
- Diseñado para proteger el traje de entrada posterior con sello de superficie de caucho de neopreno para un ajuste cercano a los respiradores faciales completos
- Costuras cosidas y selladas, nuestra mayor barrera para los líquidos y las partículas.
- Diseñada para proteger, las características innovadoras típicas incluyen sistemas de cremallera dobles, puños dobles con puños interiores de punto
- El material de barrera multicapa es ligero, pero resistente y duradero
- Antiestático
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Pequeño |
| Material | Tejido laminado de barrera no tejida multicapa |
| Color | Naranja |
| Tipo de costura | Soldada y con cinta, Taped |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de prices, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes, derrames de fugas no esperadas u otras liberaciones |
| Peso (métrico) | 132 gsm |
| Modelo | O50T122 |