Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 5000 Ultrasonically Welded and Taped
Código de producto. 17170905
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Small
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño unitSize
17170905 3XL paquete de 10
17120905 Small paquete de 10
17130905 M paquete de 10
17140905 L paquete de 10
17150905 XL paquete de 10
17160905 2XL paquete de 10
6 options
Código de producto. 17170905
Marca: Ansell™ OR50T0019807
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
AlphaTec™ 5000 Ultrasonically welded and taped made of highly visible innovative material is strong, durable and suitable for workers in extremely hazardous areas, including HAZMAT response teams.
Made of highly visible innovative material is strong, durable and suitable for workers in extremely hazardous areas, including HAZMAT response teams.
  • Outstanding permeation performance to numerous organic and inorganic chemicals, biological hazards and chemical warfare agents
  • Exceptional barrier protection, providing andgt;480 minutes breakthrough time against 14 of 15 chemicals listed in EN ISO 6529
  • Highly visible bright orange colour for improved worker safety
  • Welded and taped seams, our highest barrier to liquids and particulates
  • Designed to protect, typical innovative features include dual zip systems
  • Multi-layer barrier material which is lightweight, yet strong and durable
  • Anti-static, tested according to EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Ropa de protección química
Tamaño 3XL
Sexo Unisex
Material Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Color Orange
Desechables Reusable
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elastic, Boot Overflaps
Estilo de manguito Double, Elastic
Estilo de cuello Con anillo
Hood Type Standard
Tipo de tapón Double Zipper
Tipo de costura Welded, Taped
Esterilidad No estéril
Clase de protección CE CATEGORY III
Resistencia Chemicals, Anti-static, Particle
Certificaciones/conformidad (Europa) CE CATEGORY III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
N.º de bolsillos None
Para utilizar con (aplicación) Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of large pipes, Unexpected leakages spills or other releases
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Datenschutzrichtlinie.