Learn More
Ansell AlphaTec™ 5000 APOLLO
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
Grande
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Excelente rendimiento de permeación a numerosos productos químicos orgánicos e inorgánicos, peligros biológicos y agentes de guerra química
- Protección de barrera excepcional, que proporciona un tiempo de avance de > 480 minutos frente a 14 de los 15 productos químicos incluidos en la norma EN ISO 6529
- Sobre para aparatos respiratorios montados en la parte posterior (BA): ajuste universal con la mayoría de BA
- Costuras cosidas y selladas, nuestra mayor barrera para los líquidos y las partículas.
- Antiestático
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de prices, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes, derrames de fugas no esperadas u otras liberaciones |
| Material | Tejido laminado de barrera no tejida multicapa |
| Tamaño | Pequeño |
| Tipo de costura | Soldada y con cinta |
| Modelo | O50T186B |
| Peso (métrico) | 132 gsm |