Learn More
Ansell AlphaTec™ 5000
Código de producto. 17110895
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Modelo:
O50T103
O50T111
O50T122
O50T125B
O50T151
O50T151B
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 8
Código de producto. Tamaño Modelo unitSize
17110895 XL O50T151B paquete de 8
17190855 Pequeño O50T103 paquete de 10
17100865 M O50T103 paquete de 10
17110865 L O50T103 paquete de 10
17120865 XL O50T103 paquete de 10
17130865 2XL O50T103 paquete de 10
17140865 3XL O50T103 paquete de 10
17150865 Pequeño O50T111 paquete de 10
17120875 Pequeño O50T122 paquete de 8
17130875 M O50T122 paquete de 8
17140875 L O50T122 paquete de 8
17150875 XL O50T122 paquete de 8
17160875 2XL O50T122 paquete de 8
17170875 3XL O50T122 paquete de 8
17180875 Pequeño O50T125B paquete de 8
17190875 M O50T125B paquete de 8
17100885 L O50T125B paquete de 8
17110885 XL O50T125B paquete de 8
17120885 2XL O50T125B paquete de 8
17130885 3XL O50T125B paquete de 8
17140885 Pequeño O50T151 paquete de 8
17160885 M O50T151 paquete de 8
17180885 L O50T151 paquete de 8
17100895 XL O50T151 paquete de 8
17120895 2XL O50T151 paquete de 8
17140895 3XL O50T151 paquete de 8
17150885 Pequeño O50T151B paquete de 8
17170885 M O50T151B paquete de 8
17190885 L O50T151B paquete de 8
17130895 2XL O50T151B paquete de 8
17150895 3XL O50T151B paquete de 8
31 options
Código de producto. 17110895
Marca: Ansell OR50T0015105G02
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este material innovador muy visible es resistente, duradero y adecuado para trabajadores en áreas extremadamente peligrosas, incluyendo equipos de respuesta HAZMAT.
  • Excelente rendimiento de permeación a numerosos productos químicos orgánicos e inorgánicos, peligros biológicos y agentes de guerra química
  • Protección de barrera excepcional, que proporciona un tiempo de avance de > 480 minutos frente a 14 de los 15 productos químicos incluidos en la norma EN ISO 6529
  • Diseñado para proteger el traje de entrada posterior con sello de superficie de caucho de neopreno para un ajuste cercano a los respiradores faciales completos
  • Costuras cosidas y selladas, nuestra mayor barrera para los líquidos y las partículas.
  • Diseñada para proteger, las características innovadoras típicas incluyen sistemas de cremallera dobles, puños dobles con puños interiores de punto
  • El material de barrera multicapa es ligero, pero resistente y duradero
  • Antiestático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XL
Material Tejido laminado de barrera no tejida multicapa
Color Naranja
Tipo de costura Soldada y con cinta, Taped
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, NFPA 1992
Incluye Cierre facial de caucho de neopreno
Para utilizar con (aplicación) Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes
Peso (métrico) 132 gsm
Modelo O50T151B