Descripción
- Los guantes de la serie AlphaTec™ 38-612 proporcionan la mejor resistencia a los agentes químicos más agresivos, sin comprometer la destreza o la comodidad.
- Alphatec™ 38-612 ofrece protección contra los hidrocarburos alifáticos, los halogenados y los aromáticos, así como contra los ácidos minerales concentrados.
- Los guantes Alphatec™ 38-612 son muy flexibles y proporcionan una excelente movilidad. Diseñados para ofrecer comodidad: tienen un diseño curvo ergonómico y un tacto suave. Además, son fáciles de poner y proporcionan un buen agarre.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 1 |
| Chlorinated | No |
| Estilo de corte | Con reborde |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Polímero de viton/butilo |
| Color | Negro |
| Acabado exterior | Suave |
| Latex Free | Sí |
| Material | Polímero de butilo |
| Tipo de producto | Butyl Gloves |
| Mostrar más |