Learn More
Ansell™ Alphatec™ 38-612 (anteriormente denominado ChemTek™ 38-612)
Código de producto. 15886932 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15886932 8 1 par
15896932 9 1 par
2 options
Código de producto. 15886932
Marca: Ansell™ 38612080
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Máxima protección frente a productos químicos peligrosos.
  • Los guantes de la serie AlphaTec™ 38-612 proporcionan la mejor resistencia a los agentes químicos más agresivos, sin comprometer la destreza o la comodidad.
  • Alphatec™ 38-612 ofrece protección contra los hidrocarburos alifáticos, los halogenados y los aromáticos, así como contra los ácidos minerales concentrados.
  • Los guantes Alphatec™ 38-612 son muy flexibles y proporcionan una excelente movilidad. Diseñados para ofrecer comodidad: tienen un diseño curvo ergonómico y un tacto suave. Además, son fáciles de poner y proporcionan un buen agarre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 1
Chlorinated No
Estilo de corte Con reborde
Aplicaciones Industrial
Coating Material Polímero de viton/butilo
Color Negro
Acabado exterior Suave
Latex Free Sí
Material Polímero de butilo
Tipo de producto Butyl Gloves
Tamaño 8
Grosor (imperial) 0.0118 in.
Grosor (métrico) 0,3 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Estilo de puño de los guantes Beaded
Grip Design Smooth
Revestimiento Unlined
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 300 mm