Learn More
Ansell Guantes de butilo resistentes a productos químicos AlphaTec™ 38-514
Código de producto. p-7139335 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 PR
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11721693 7 1 PR
11711693 10 1 PR
11947732 11 1 par
11731693 8 1 PR
11741693 9 1 PR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11721693 Proveedor Ansell N.º de proveedor 38514070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Los guantes de butilo fino ofrecen resistencia a productos químicos agresivos, incluidos disolventes y ácidos fuertes.
  • Protección contra aldehídos, cetonas y ésteres, así como contra ácidos minerales concentrados
  • Flexibles y cómodos
  • Forma ergonómica curva y natural
  • Colocación fácil y agarre seguro
  • El acabado rugoso ofrece una manipulación más segura
Compliance
Cumple las normativas EN 388-2422 y EN 511-231.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad EN 374, EN 388, EN 1149
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Categoria III
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial
Coating Material Butyl Polymer
Color Negro
Latex Free Sí
Material Butilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Butyl Gloves
Tamaño 7
Grosor (imperial) 14 mil
Grosor (métrico) 0,35 mm
Norma EN388 EN 388:1000X, EN 388:1000
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS ABCIKMPST
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Para utilizar con (aplicación) Plantas químicas y transporte, procesamiento químico, manipulación de ácidos, alcalinos, sales y cetonas
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Grip Design Áspero
Color hem. Black
Revestimiento Sin revestir
Modelo 38-514_7
Tipo de empaquetado Case
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 35,5 cm