Learn More
Ansell Guantes de nitrilo reutilizables AlphaTec™ 37-210 con tecnología UltraGrip™
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Guantes de nitrilo reutilizables diseñados específicamente para el procesamiento y la manipulación de alimentos
- El patrón en diamante elevado mejora la capacidad de agarre en condiciones húmedas y aceitosas
- Los guantes mantienen su nivel de flexibilidad y destreza, incluso a bajas temperaturas
- Utilícelos solo o como guante exterior sobre guantes resistentes a cortes o con revestimiento térmico
- La formulación sin látex elimina el riesgo de alergias de tipo 1
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Color | Azul |
| Desechables | N.º |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | 7 |
| Grosor (imperial) | 8 mil |
| Norma EN388 | 3001X |
| Mostrar más |