Learn More
Ansell Guantes de nitrilo reutilizables AlphaTec™ 37-210 con tecnología UltraGrip™
Código de producto. 16805210 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
16805210 11 12 pares
16865200 7 12 pares
16875200 8 12 pares
16885200 9 12 pares
16895200 10 12 pares
16815210 12 12 pares
6 options
Código de producto. 16805210
Marca: Ansell 37210110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La tecnología UltraGrip™ ofrece un innovador agarre en diamante elevado en la superficie del guante para mejorar la capacidad de agarre en condiciones húmedas y aceitosas.
  • Guantes de nitrilo reutilizables diseñados específicamente para el procesamiento y la manipulación de alimentos
  • El patrón en diamante elevado mejora la capacidad de agarre en condiciones húmedas y aceitosas
  • Los guantes mantienen su nivel de flexibilidad y destreza, incluso a bajas temperaturas
  • Utilícelos solo o como guante exterior sobre guantes resistentes a cortes o con revestimiento térmico
  • La formulación sin látex elimina el riesgo de alergias de tipo 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Color Azul
Desechables No
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tamaño 11
Grosor (imperial) 8 mil
Norma EN388 3001X
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKT
Serie 37-210