Descripción
- La tecnología UltraGrip™ TECHNOLOGY cuenta con un innovador agarre de diamante en relieve
- 100 % sin látex
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA
- No supone ningún riesgo relacionado con las alergias de tipo 1
- Sin borra: para prevenir el riesgo de contaminación de los alimentos
- También disponible en formato «vending pack»
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad | 21 CFR 170-199, ASTM F1671 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, Categoría III |
| Chlorinated | Sí |
| Color | Verde |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | 7 |
| Grosor (imperial) | 8 mil |
| Grosor (métrico) | 0,20 mm |
| Mostrar más |