Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Coverall, Hood, Model 132
Descripción
- Diseñados para proteger, las características innovadoras típicas incluyen sistemas de cremallera doble y puños dobles
- Ligeros y duraderos
- Color amarillo brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores
- Antiestático
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Pequeño |
| Material | Tejido laminado de barrera no tejida multicapa |
| Color | Amarillo |
| Tipo de costura | Soldado |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| Modelo | Alphatec Model 132, YE30W132, Y30W132 |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y depósitos y equipos de proceso, derrames de fugas inesperables u otras versiones, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de carretillas y vehículos, llenado, mezcla y carga de materias primas, inspección de productos, mezcla o carga de productos químicos, limpieza de plantas y máquinas |
| Peso (métrico) | 80 gsm |