Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Coverall, Hood, Model 132
Código de producto. 16875020
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Tamaño unitSize
16875020 Pequeño paquete de 25
16885020 M paquete de 25
16895020 L paquete de 25
16805030 XL paquete de 25
16815030 2XL paquete de 25
16825030 3XL paquete de 25
6 options
Código de producto. 16875020
Marca: Ansell YE30W0013202
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Trajes de protección química con una barrera química resistente y cómoda de varias capas y protección de tipo 3/4/5.
  • Diseñados para proteger, las características innovadoras típicas incluyen sistemas de cremallera doble y puños dobles
  • Ligeros y duraderos
  • Color amarillo brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores
  • Antiestático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Pequeño
Material Tejido laminado de barrera no tejida multicapa
Color Amarillo
Tipo de costura Soldado
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003
Modelo Alphatec Model 132, YE30W132, Y30W132
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y depósitos y equipos de proceso, derrames de fugas inesperables u otras versiones, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de carretillas y vehículos, llenado, mezcla y carga de materias primas, inspección de productos, mezcla o carga de productos químicos, limpieza de plantas y máquinas
Peso (métrico) 80 gsm