Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline Ultrasonically Welded and Taped - Model 757 - G05
AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline Ultrasonically Welded and Taped chemical protective suit's HEPA filter offers secondary protection from airline contamination and a SMC silencer maintains the noise within a suit below 70 dB (even at maximum airflow).
1905.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE CATEGORY III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
---|---|
Color | Yellow |
Hood Type | Totalmente encapsulado |
Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
Estilo de tobillo | Attached Socks, Elasticated Boot Over Flap |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17131095
|
Ansell
YE30TA00757-02-G05 |
Small |
1905.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17161095
|
Ansell
YE30TA00757-03-G05 |
Medium |
1905.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17191095
|
Ansell
YE30TA00757-04-G05 |
Grande |
1905.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17121105
|
Ansell
YE30TA00757-05-G05 |
X-Large |
1905.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17151105
|
Ansell
YE30TA00757-06-G05 |
2X-Large |
1905.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17181105
|
Ansell
YE30TA00757-07-G05 |
3X-Large |
1905.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Specialized protection: The AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultrasonically Welded and Taped - Model 757 full body protection suit has been tested against 200 chemicals.
- Genuine versatility: This chemical protective suit's HEPA filter offers secondary protection from airline contamination and a SMC silencer maintains the noise within a suit below 70 dB (even at maximum airflow)
- Considered aesthetics: In addition, this protective suit has attached socks with an elasticated boot overflap and is designed to be worn inside chemical protective boots with the leg overflap worn outside to reduce the potential for chemical ingress
- Reduced risks: The emergency ripcord feature of this full protective suit permits quick doffing of the suit in cases of emergency or undue distress to the wearer
- Fully encapsulated suit designed for use in combination with the permanently attached AlphaTec™ AVANT STS V.1 airline regulator.
- Suit features include internal air-channel ventilation system double cuffs, finger and thumb loop, G01 Ansell Solvex (Nitrile) gloves, G02 Ansell Barrier gloves or G05 AlphaTec™ 29-500 gloves.
- Attached socks with elasticated boot over-flap and emergency rip cord.
Especificaciones
CE CATEGORY III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5) | |
Totalmente encapsulado | |
Attached Socks, Elasticated Boot Over Flap | |
Air-Fed/Supplied Systems | |
Hood | |
CE CATEGORY III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5) | |
No estéril |
Yellow | |
Multi-layer Barrier Laminate Fabric | |
Reusable | |
Unisex | |
Encapsulated Chemical Protective Suit | |
Soldada y con cinta |