Learn More
Ansell Delantal AlphaTec™ 3000
Descripción
- Ligeros y duraderos
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Pequeño |
| Material | Laminado de barrera multicapa sin horno |
| Color | Amarillo |
| Para utilizar con (aplicación) | Fugas inesperadas, derrames u otras versiones, carga y descarga de camiones y vehículos, carga de carretillas y vehículos, inspección de productos, limpieza de plantas y máquinas |
| Peso (métrico) | 80 gsm |
| Modelo | Y30W215 |
| Tipo de costura | Soldado |