Learn More
Ansell AlphaTec™ 2500 STANDARD
Descripción
- El tejido permeable al aire y al vapor de agua (transpirable) ayuda a reducir el riesgo de exceso de calor
- Formación de pelusas ultrabaja para ayudar a reducir el riesgo de contaminación cruzada en algunas zonas críticas
- Alcanza las clasificaciones más altas para la protección contra agentes biológicos de acuerdo con EN 14126: y ASTM F 1671 para la penetración de sangre, fluidos corporales y patógenos de transmisión sanguínea
- Antiestático
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos y sólidos, derrames de fugas no esperados u otras versiones, desinfección y desinfección de plantas, limpieza de depósitos, respuesta ante emergencias, limpieza de derrames o fugas, mantenimiento, entornos contaminados |
| Hood Type | Attached |
| Material | Laminado de polipropileno microporoso no tejido |
| Tamaño | 2XL |
| Tipo de producto | Ultrasonically Welded Coverall |
| Tipo de costura | Soldado |
| Modelo | W25W122 |
| Peso (métrico) | 65 gsm |