Learn More
Ansell Unión AlphaTec™ 2300 STANDARD
Código de producto. 16895050
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
XXXXXL
Modelo:
Y23B103
Y23B111
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. 16895050
Marca: Ansell YY23B0010302
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Trajes de protección química con una buena barrera protectora contra numerosos productos químicos líquidos inorgánicos, incluidos ácidos y bases.
  • Ligero pero relativamente fuerte y duradero
  • Diseñados para proteger, las características típicas del mono incluyen una capucha con ajuste de respirador y una solapa con cremallera con cierre de cinta autoadhesiva
  • Antiestático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Pequeño
Material Polietileno sobre polipropileno bicomponente, polietileno no tejido
Color Amarillo
Tipo de costura Sellado
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y remediación ambiental, montaje y desmontaje de tuberías grandes, transferencia de líquidos y sólidos, montaje de componentes
Peso (métrico) 65 gsm
Modelo Y23B103