Learn More
Ansell Unión AlphaTec™ 2300 STANDARD
Código de producto. 16885060
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
XXXXXL
Modelo:
Y23B103
Y23B111
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. Tamaño Modelo unitSize
16885060 M Y23B111 paquete de 40
16895050 Pequeño Y23B103 paquete de 40
16805060 M Y23B103 paquete de 40
16815060 L Y23B103 paquete de 40
16825060 XL Y23B103 paquete de 40
16835060 2XL Y23B103 paquete de 40
16845060 3XL Y23B103 paquete de 40
16855060 4XL Y23B103 paquete de 40
16865060 XXXXXL Y23B103 paquete de 40
16875060 Pequeño Y23B111 paquete de 40
16895060 L Y23B111 paquete de 40
16805070 XL Y23B111 paquete de 40
16815070 2XL Y23B111 paquete de 40
16825070 3XL Y23B111 paquete de 40
16835070 4XL Y23B111 paquete de 40
16845070 XXXXXL Y23B111 paquete de 40
16 options
Código de producto. 16885060
Marca: Ansell YY23B0011103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Trajes de protección química con una buena barrera protectora contra numerosos productos químicos líquidos inorgánicos, incluidos ácidos y bases.
  • Ligero pero relativamente fuerte y duradero
  • Diseñados para proteger, las características típicas del mono incluyen una capucha con ajuste de respirador y una solapa con cremallera con cierre de cinta autoadhesiva
  • Antiestático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño M
Material Polietileno sobre polipropileno bicomponente, polietileno no tejido
Color Amarillo
Tipo de costura Sellado
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y remediación ambiental, montaje y desmontaje de tuberías grandes, transferencia de líquidos y sólidos, montaje de componentes
Peso (métrico) 65 gsm
Modelo Y23B111