Learn More
Ansell Unión AlphaTec™ 2300 STANDARD
Trajes de protección química con una buena barrera protectora contra numerosos productos químicos líquidos inorgánicos, incluidos ácidos y bases.
Marca: Ansell YY23B-00103-08
459.51 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ligero pero relativamente fuerte y duradero
- Diseñados para proteger, las características típicas del mono incluyen una capucha con ajuste de respirador y una solapa con cremallera con cierre de cinta autoadhesiva
- Antiestático
Especificaciones
4XL | |
Amarillo | |
EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 | |
65 gsm |
Polietileno sobre polipropileno bicomponente, polietileno no tejido | |
Sellado | |
Limpieza y remediación ambiental, montaje y desmontaje de tuberías grandes, transferencia de líquidos y sólidos, montaje de componentes | |
Y23B103 |
Título del producto
Ansell Unión AlphaTec™ 2300 STANDARD > Tamaño: 4XL, estilo: Y23B103
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido