Learn More
Ansell Unión AlphaTec™ 2300 STANDARD
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
XXXXXL
Modelo:
Y23B103
Y23B111
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Descripción
- Ligero pero relativamente fuerte y duradero
- Diseñados para proteger, las características típicas del mono incluyen una capucha con ajuste de respirador y una solapa con cremallera con cierre de cinta autoadhesiva
- Antiestático
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 3XL |
| Material | Polietileno sobre polipropileno bicomponente, polietileno no tejido |
| Color | Amarillo |
| Tipo de costura | Sellado |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y remediación ambiental, montaje y desmontaje de tuberías grandes, transferencia de líquidos y sólidos, montaje de componentes |
| Peso (métrico) | 65 gsm |
| Modelo | Y23B111 |