Learn More
Ansell Guantes de PVC de doble revestimiento y grado de uso medio AlphaTec™ 23-202
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Acabado en lijado áspero que mejora el agarre en condiciones de manipulación húmedas
- Guante de grado medio para aplicaciones de baja temperatura
- Con doble revestimiento de felpa acrílica y algodón de calibre 13
- Diseñados para proteger las manos a temperaturas de tan -30 °C
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA y la UE
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH Compliant |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Azul |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Latex Free | Yes |
| Material | PVC |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 10 |
| Norma EN388 | 4231C |
| Mostrar más |