Learn More
- Home
- Products
- Equipo de protección individual
- Prendas de seguridad
- Monos protectores
- Chemical Resistant Coveralls
- Ansell Unión AlphaTec™ 2000 STANDARD
Ansell Unión AlphaTec™ 2000 STANDARD
Código de producto. 16864750 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
2XL
3XL
4XL
7XL
8XL
L
M
Pequeño
Talla única
XL
XS
XXXXXL
XXXXXXL
Modelo:
W20B102
W20B103
W20B111
W20B113
W20B122
W20B162
Color:
Blanco
Blanco, Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 35
paquete de 40
| Código de producto. | Tamaño | Modelo | Color | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16864750 | Pequeño | W20B102 | Blanco | paquete de 40 |
| 16874750 | M | W20B102 | Blanco | paquete de 40 |
| 16884750 | L | W20B102 | - | paquete de 40 |
| 17121015 | 3XL | W20B122 | - | paquete de 30 |
| 16894750 | XL | W20B102 | Blanco | paquete de 40 |
| 16804760 | 2XL | W20B102 | Blanco | paquete de 40 |
| 16814760 | 3XL | W20B102 | Blanco | paquete de 40 |
| 16824760 | 4XL | W20B102 | Blanco | paquete de 40 |
| 16834760 | XXXXXL | W20B102 | Blanco | paquete de 40 |
| 16804770 | Pequeño | W20B113 | Blanco | paquete de 35 |
| 16814770 | M | W20B113 | Blanco | paquete de 35 |
| 16824770 | L | W20B113 | Blanco | paquete de 35 |
| 16834770 | XL | W20B113 | Blanco | paquete de 35 |
| 16844770 | 2XL | W20B113 | Blanco | paquete de 35 |
| 16854770 | 3XL | W20B113 | - | paquete de 35 |
| 16864770 | 4XL | W20B113 | Blanco | paquete de 35 |
| 16874770 | XXXXXL | W20B113 | Blanco | paquete de 35 |
| 16251422 | XXXXXL | W20B103 | Blanco, Verde | paquete de 40 |
| 16844760 | XS | W20B111 | Blanco, Verde | paquete de 40 |
| 16854760 | 4XL | W20B111 | Blanco, Verde | paquete de 40 |
| 16864760 | XXXXXL | W20B111 | Blanco, Verde | paquete de 40 |
| 16874760 | XXXXXXL | W20B111 | Blanco, Verde | paquete de 30 |
| 16884760 | 7XL | W20B111 | Blanco, Verde | paquete de 30 |
| 16894760 | 8XL | W20B111 | Blanco, Verde | paquete de 30 |
| 16844780 | Pequeño | W20B162 | Blanco | paquete de 40 |
| 17111015 | XS | W20B122 | Blanco | paquete de 30 |
| 16854780 | M | W20B162 | Blanco | paquete de 40 |
| 16864780 | L | W20B162 | Blanco | paquete de 40 |
| 16874780 | XL | W20B162 | Blanco | paquete de 40 |
| 16884780 | 2XL | W20B162 | Blanco | paquete de 40 |
| 16894780 | 3XL | W20B162 | Blanco | paquete de 40 |
| 16814790 | XXXXXL | W20B162 | Blanco | paquete de 40 |
| 16804790 | Talla única | W20B162 | Blanco | paquete de 40 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16864750
Marca: Ansell WH20B0010202
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Uso muy cómodo, con tejido permeable al vapor de humedad (transpirable) para reducir el riesgo de sufrir estrés térmico por calor.
- Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario
- Formación de pelusas para ayudar a reducir el riesgo de contaminación cruzada en algunas zonas críticas
- Sin silicona, crítico en aplicaciones de pintura por pulverización
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Pequeño |
| Material | Laminado de polietileno microporoso no tejido |
| Color | Blanco |
| Tipo de costura | Sellado |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013,DIN 32781:2010 |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y preparación de salas limpias, pintura corporal, incluida la inspección de superficies, soporte y mantenimiento de la línea de producción, limpieza de plantas y máquinas, mantenimiento de plantas y máquinas, investigación de la escena del crimen (CSI), servicios veterinarios |
| Peso (métrico) | 63 gsm |
| Modelo | W20B102 |