Learn More
Ansell Delantal estándar AlphaTec™ 2000 con sellado de mangas - Modelo 214
Código de producto. p-7239439 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
M
L
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Código de producto. 16190551
Marca: Ansell WH20B0021403
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Delantal AlphaTec™ con sellado de mangas: tecnología de laminado microporoso transpirable superior
  • Barrera de protección demostrada contra los riesgos biológicos líquidos y de partículas y sustancias químicas de bajo nivel de concentración.
  • Sin silicona
  • Bajo nivel de pelusas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Apron
Tamaño M
Material Laminado microporoso
Color White
Desechables Limited-use
Tipo de tapón Hook and Loop (Rear)
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Critical and Controlled Environments
Modelo AlphaTec™ 2000-214
Tipo de costura Sellado
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 14126