Learn More
Ansell Delantal estándar AlphaTec™ 2000 con sellado de mangas - Modelo 214
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
M
L
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Descripción
- Barrera de protección demostrada contra los riesgos biológicos líquidos y de partículas y sustancias químicas de bajo nivel de concentración.
- Sin silicona
- Bajo nivel de pelusas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Apron |
| Tamaño | L |
| Material | Laminado microporoso |
| Color | White |
| Desechables | Limited-use |
| Tipo de tapón | Hook and Loop (Rear) |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (aplicación) | Critical and Controlled Environments |
| Modelo | AlphaTec™ 2000-214 |
| Tipo de costura | Sellado |
| Mostrar más |