Learn More
Ansell AlphaTec™ 1800 Ts PLUS
Código de producto. 17151005
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
XXXXXL
Modelo:
W18T111
W18T122
W18T156
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 35
paquete de 40
paquete de 45
Código de producto. Tamaño Modelo unitSize
17151005 Pequeño W18T111 paquete de 45
17161005 M W18T111 paquete de 45
17171005 L W18T111 paquete de 45
17181005 XL W18T111 paquete de 45
17191005 2XL W18T111 paquete de 45
16804740 Pequeño W18T122 paquete de 40
16814740 M W18T122 paquete de 40
16824740 L W18T122 paquete de 40
16834740 XL W18T122 paquete de 40
16844740 2XL W18T122 paquete de 30
16854740 3XL W18T122 paquete de 30
16864740 4XL W18T122 paquete de 30
16874740 XXXXXL W18T122 paquete de 30
16884740 Pequeño W18T156 paquete de 35
16894740 M W18T156 paquete de 35
16804750 L W18T156 paquete de 35
17101015 3XL W18T111 paquete de 45
16814750 XL W18T156 paquete de 35
16824750 2XL W18T156 paquete de 35
16834750 3XL W18T156 paquete de 35
16844750 4XL W18T156 paquete de 35
16854750 XXXXXL W18T156 paquete de 35
22 options
Código de producto. 17151005
Marca: Ansell WH18T0011102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Monos ligeros con tecnología de laminado microporoso transpirable y protección de tipo 4/5/6.
  • Capucha de 3 piezas
  • Capucha, muñeca, cintura y tobillos elásticos
  • Cremallera delantera de 2 vías con solapa hermética resellable
  • Bandas de cierre
  • Barboquejo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Pequeño
Material Laminado de polietileno microporoso no tejido
Color Blanco
Tipo de costura Bordes rematados y con cinta adhesiva, Taped
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003
Incluye Capucha y cremallera sencilla con solapa hermética resellable
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y preparación de salas limpias, pintura corporal, incluida la inspección de superficies, mantenimiento de soporte de la línea de producción, limpieza de plantas y máquinas, mantenimiento de plantas y máquinas, aplicaciones de resina de fibra de vidrio, manipulación de polvos
Peso (métrico) 53 gsm
Modelo W18T111