Learn More
Ansell Unión AlphaTec™ 1800 COMFORT - Modelo 195
Código de producto. p-7228381
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
paquete de 50
Código de producto. Tamaño unitSize
16844900 Pequeño paquete de 50
16854900 M paquete de 50
16864900 L paquete de 40
16874900 XL paquete de 40
16884900 2XL paquete de 40
16894900 3XL paquete de 40
6 options
Código de producto. 16844900
Marca: Ansell WN18B0019502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Monos ligeros con tecnología de laminado microporoso transpirable y protección de tipo 5/6.
  • Capucha de 3 piezas
  • Capucha, muñeca, cintura y tobillos elásticos
  • Cremallera delantera de 2 vías con solapa hermética resellable
  • Bandas de cierre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Pequeño
Material Laminado de polietileno microporoso sin horno y polipropileno sin horno con tratamiento antiestático (parte posterior, brazo y capucha)
Color Blanco, Azul
Tipo de costura Sellado
Recubrimiento Anti-Static Treatment (Back, Underarm and Hood)
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, certificación Ergo de EE. UU.
Para utilizar con (aplicación) Clean Room Cleaning and Preparing, Body Painting Including Surface Inspection, Production Line Support & Maintenance, Cleaning of Plant and Machines, Maintenance of Plant and Machines, Fibre Glass Resin Applications, Handling of Powders, General Purpose Auto Aftermarket
Modelo W18B195