Learn More
Ansell Unión AlphaTec™ 1800 COMFORT - Modelo 195
Descripción
- Capucha de 3 piezas
- Capucha, muñeca, cintura y tobillos elásticos
- Cremallera delantera de 2 vías con solapa hermética resellable
- Bandas de cierre
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | L |
| Material | Laminado de polietileno microporoso sin horno y polipropileno sin horno con tratamiento antiestático (parte posterior, brazo y capucha) |
| Color | Blanco, Azul |
| Tipo de costura | Sellado |
| Recubrimiento | Anti-Static Treatment (Back, Underarm and Hood) |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y preparación de salas limpias, pintura corporal, incluida la inspección de superficies, mantenimiento de soporte de la línea de producción, limpieza de plantas y máquinas, mantenimiento de plantas y máquinas, aplicaciones de resina de fibra de vidrio, manipulación de polvos, posventa de automóviles de uso general |
| Modelo | W18B195 |