Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 STANDARD Stitched Coveralls, Model 138, White
Código de producto. p-200022859 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
4X-Large
6X-Large
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
18070140 4X-Large cada uno
18050140 6X-Large cada uno
2 options
Código de producto. 18070140
Marca: Ansell WH15S0013808
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provides comfortable protection from hazardous particulates in general industrial environments.
SUIT FEATURES
  • 3 piece hood
  • Elasticated hood, wrists, waist and ankles
  • 2-way front zipper with resealable storm flap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Ropa de protección química
Tamaño 4X-Large
Sexo Unisex
Material Tela de SMS
Color Blanco
Desechables Reusable
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elastic
Estilo de manguito Elastic
Estilo de cuello Hooded
Hood Type 3-panel, Elastic
Tipo de tapón 2-way Front Zipper with Storm Flap
Tipo de costura Stitched
Esterilidad No estéril
Clase de protección Category III risks I Type 5/6
Resistencia Chemicals, Particle
Tipo de collarín 3-piece elasticated hood
Certificaciones/conformidad (Europa) CE-nummer|EN ISO 13688:2013|EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN 13034:2005 + A1:2009|EN 1073-2:2002
Sin látex Sí
Para utilizar con (aplicación) Inspection (picking, checking, and marking), Asbestos Related Work, Handling of powders, General maintenance