Learn More
Ansell Guantes de protección química de PVC de alta resistencia certificados AlphaTec™ 04-005 - Puños extendidos
Código de producto. 16659063 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
16659063 10 12 pares
16649063 9 12 pares
16669063 11 12 pares
3 options
Código de producto. 16659063
Marca: Ansell 04005100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una formulación combinada especializada de nitrilo y PVC proporciona durabilidad, flexibilidad y protección. Los guantes cuentan con certificado EN ISO 374:2016 Tipo A para proteger contra una variedad de productos químicos.
  • La mezcla de nitrilo y PVC proporciona protección química contra 6 productos químicos certificados (JKLMPT) de 18 EN ISO 374:2016
  • Otros 5 productos químicos (AFNOS) adicionales han alcanzado un nivel de permeación 2 o superior en un laboratorio acreditado
  • El diseño de espuma especial proporciona resistencia al aceite y mejora las capacidades de agarre en entornos húmedos o aceitosos
  • El diseño de algodón sin costuras de calibre 13 aumenta la comodidad y la protección
  • Cumple con los reglamentos alimentarios de la FDA y de la UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Latex Free No
Material Mezcla de nitrilo/PVC
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 10
Norma EN388 4131A
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLMPT
EN ISO 374 - 5 Sí
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Algodón
Resistente a Aceite y productos químicos diversos
Serie 04-005
Longitud (imperial) 15 in
Longitud (métrico) 380 mm