Learn More
alfa-Terpineno, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042542
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
15485169 100 mL 100 ml
15495169 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 15485169
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62871.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-86-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
It can be used as a chemical fragrance essential oil and spices. It is used as a flavoring and fragrance chemical used in the personal care and cosmetic and food industries. Also used in the pharmaceutical, electronics, food processing, semi-conductor manufacturing industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar como un aceite esencial de fragancia química y especias. Se utiliza como saborizante y fragancia química utilizado en las industrias del cuidado personal, la cosmética y la alimentación. También se utiliza en las industrias farmacéutica, electrónica, de procesamiento de alimentos y de fabricación de semiconductores.
Solubilidad
Soluble en éter, alcohol y etanol (100 mg/ml). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Temperatura de almacenamiento recomendada: -20 °C. Almacenar en gas inerte. Sensible al aire. Mantener alejado de ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-86-5
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00001534
Clave InChI YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-terpinene, p-mentha-1,3-diene, terpilene, 1-isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, alpha-terpinen, 1-methyl-4-1-methylethyl-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-isopropylcyclohexadiene-1,3, .alpha.-terpinen, .alpha.-terpinene
PubChem CID 7462
ChEBI CHEBI:10334
Nombre IUPAC 1-metil-4-propan-2-ilciclohexa-1,3-dieno
SMILES CC(C)C1=CC=C(C)CC1
Specifica
Nombre del producto químico o material alpha-Terpinene
Color Incolora
Densidad 0.837
Punto de ebullición 173°C to 175°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Índice de refracción 1.478
Cantidad 100 mL
Número UN UN2319
Beilstein 1853379
Índice Merck 14,9170
Información de solubilidad Soluble in ether,alcohol,and ethanol (100mg/ml). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.23
Porcentaje de pureza ≥90%
Forma física Líquido
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • alpha-Terpinene
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contém: alpha-Terpinene
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.