missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies Alpha MEM with Nucleosides

Código de producto. 17158091
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
17158091 500 mL 500 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17158091

Marca: STEMCELL Technologies 36450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Minimum Essential Medium Eagle - alpha modification (Alpha MEM) with nucleosides

  • Minimum Essential Medium Eagle - Alpha Modification (Alpha MEM) with Nucleosides is recommended for a wide variety of cell culture applications
  • Selection of a suitable nutrient medium is dependent on type of cell, conditions of culture, and degree of chemical definition
  • MEM has typically been used for the cultivation of cells grown in monolayers, however additional supplementation to Alpha MEM has expanded the applications for this medium
  • MEM was developed by Harry Eagle when Basal Medium Eagle (BME) was found not adequate to support the growth of HeLa cells
  • It was discovered that BME could support the growth of a wider variety of cells with the addition of certain medium supplements (e.g. higher concentrations of amino acids), which were incorporated into the MEM formulation
  • Alpha MEM includes the non-essential amino acids, sodium pyruvate, lipoic acid, ascorbic acid, biotin, and vitamin B12

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Cantidad 500 mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.