missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Mangostin, MedChemExpress

Código de producto. 16478948
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16478948 10 mg 10 miligramos
16463856 25 mg 25 miligramos
16444817 50 mg 50 miligramos
16429056 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16478948 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0328

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress alpha-Mangostin (α-Mangostin) is a dietary xanthone with broad biological activities, such as antioxidant, anti-allergic, antiviral, antibacterial, anti-inflammatory and anticancer effects. It is an inhibitor of mutant IDH1 (IDH1-R132H) with a Ki of 2.85 μM.

alpha-Mangostin (α-Mangostin) is a dietary xanthone with broad biological activities, such as antioxidant, anti-allergic, antiviral, antibacterial, anti-inflammatory and anticancer effects. It is an inhibitor of mutant IDH1 (IDH1-R132H) with a Ki of 2.85 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material alpha-Mangostin
Forma física Solid
CAS 6147-11-1
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26O6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo α-Mangostin
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (267.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1C2=C(OC3=C1C(C/C=C(C)\C)=C(OC)C(O)=C3)C=C(O)C(C/C=C(C)\C)=C2O
Peso molecular (g/mol) 410.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.46
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.