missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Mangostin, MedChemExpress

Código de producto. p-200101470
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16478948

Marca: Medchem Express HYN0328

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress alpha-Mangostin (α-Mangostin) is a dietary xanthone with broad biological activities, such as antioxidant, anti-allergic, antiviral, antibacterial, anti-inflammatory and anticancer effects. It is an inhibitor of mutant IDH1 (IDH1-R132H) with a Ki of 2.85 μM.

alpha-Mangostin (α-Mangostin) is a dietary xanthone with broad biological activities, such as antioxidant, anti-allergic, antiviral, antibacterial, anti-inflammatory and anticancer effects. It is an inhibitor of mutant IDH1 (IDH1-R132H) with a Ki of 2.85 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material alpha-Mangostin
Forma física Solid
CAS 6147-11-1
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26O6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo α-Mangostin
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (267.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1C2=C(OC3=C1C(C/C=C(C)\C)=C(OC)C(O)=C3)C=C(O)C(C/C=C(C)\C)=C2O
Peso molecular (g/mol) 410.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.46
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt