missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ alpha Galactosidase Monoclonal Antibody (08)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16353394
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16353394 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16353394

Marca: Invitrogen™ MA529310

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for Human alpha-Galactosidase A.

This gene encodes a homodimeric glycoprotein that hydrolyses the terminal alpha-galactosyl moieties from glycolipids and glycoproteins. This enzyme predominantly hydrolyzes ceramide trihexoside, and it can catalyze the hydrolysis of melibiose into galactose and glucose. A variety of mutations in this gene affect the synthesis, processing, and stability of this enzyme, which causes Fabry disease, a rare lysosomal storage disorder that results from a failure to catabolize alpha-D-galactosyl glycolipid moieties.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha Galactosidase
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 08
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica GLA
N.º de referencia del gen P06280
Alias de gen Agalsidase; agalsidase alfa; Ags; Alpha-D-galactosidase A; alpha-D-galactoside galactohydrolase; alpha-D-galactoside galactohydrolase 1; alpha-gal A; alpha-galactosidase A; GALA; galactosidase alpha; galactosidase, alpha; GLA; Melibiase
Símbolos de los genes GLA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human alpha-Galactosidase A Protein (Met1-Leu429).
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2717
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.