missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alpha Fodrin Antibody (SPTAN1/3352), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08348H
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Alpha Fodrin Monoclonal antibody specifically detects Alpha Fodrin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Especificaciones
| Alpha Fodrin | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| Alpha-II spectrin, EIEE5, FLJ17738, FLJ44613, Fodrin alpha chain, NEAS, spectrin alpha chain, brain, spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 (alpha-fodrin), Spectrin, non-erythroid alpha chain, SPTA2 | |
| Recombinant fragment of human Alpha Fodrin protein (around aa 2351-2475) (exact sequence is proprietary)) (Uniprot: Q13813) | |
| 100 μg | |
| Neuroscience | |
| 6709 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2c κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| SPTAN1/3352 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido