missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Fetoprotein/AFP Antibody (MBS-12), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30141631
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30141631 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30141631

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP248015CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

alpha-Fetoprotein/AFP Monoclonal antibody specifically detects alpha-Fetoprotein/AFP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunofluorescence,CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha-Fetoprotein/AFP
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon MBS-12
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HP, HPAFP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Alpha feto protein (Uniprot: P02771)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cancer Stem Cells, Developmental Biology, GPCR, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 174
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.