missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha Desmuslin Antibody (OTI7H6), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-71736AF700
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
alpha Desmuslin Monoclonal specifically detects alpha Desmuslin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Especificaciones
| alpha Desmuslin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| SYNM | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 329-580 of human alpha Desmuslin (NP_663780) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| 23336.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI7H6 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| desmuslin, DMNEC 1.4.99.1, EC 2.6.1.16, KIAA0353synemin beta, SYNDesmuslin, synemin, synemin alpha, synemin, intermediate filament protein | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido