Learn More
Pentaacetato de alfa-D-glucosa, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-D-Glucose pentaacetate |
| Punto de fusión | 109°C to 113°C |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 98852 |
| Rotación óptica | +102° (c=5 in Chloroform) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.34 |
| Porcentaje de pureza | 99% |