Learn More
Thermo Scientific Chemicals alfa-D-Glucosa pentaacetato, 98 %
Código de producto. 10001030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10001030 100 g Frasco de plástico 100 g
10479410 25 g Frasco de plástico 25 g
2 options
Código de producto. 10001030
Marca: Thermo Scientific Chemicals 119911000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 604-68-2 | C16H22O11 | 390.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 604-68-2
Fórmula molecular C16H22O11
Peso molecular (g/mol) 390.34
Número MDL MFCD00064071,MFCD00064081
Clave InChI LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo alpha-d-glucose pentaacetate, a-d-glucopyranose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-glucose, penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, unii-1cs424ns93, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, alpha-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, glucopyranose, pentaacetate, .alpha.-d, a-d-glucose pentaacetate
PubChem CID 2723636
Nombre IUPAC Acetato de [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxano-2-il]metilo
SMILES CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-D-Glucose pentaacetate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 109.0°C to 113.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 31, 119
Condición de rotación específica +97° (20°C c=1,CHC3)
Rotación específica + 97.00
Información de solubilidad Solubility in water: < 5g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol,, soluble in diethyl ether, chloroform, acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo