Learn More
PCRmax Termociclador Alpha Cycler 4
Código de producto. 15532895
Change view
Click to view available options
Capacidad:
Capacidad cuádruple de 384 pocillos
Capacidad doble de 384 pocillos. capacidad doble de 96 pocillos
Capacidad simple para 384 pocillos, capacidad triple para 96 pocillos
Capacidad triple para 384 pocillos, capacidad simple para 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
15532895 Capacidad cuádruple de 384 pocillos cada uno
15569164 Capacidad simple para 384 pocillos, capacidad triple para 96 pocillos cada uno
15522895 Capacidad doble de 384 pocillos. capacidad doble de 96 pocillos cada uno
15512895 Capacidad triple para 384 pocillos, capacidad simple para 96 pocillos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15532895 Proveedor PCRmax N.º de proveedor 9394508
El termociclador PCRmax Alpha Cycler 4 tiene cuatro bloques controlados independientemente para una optimización simplificada de la temperatura y el espacio
  • Estos termocicladores compactos ofrecen resultados reproducibles en cada ciclo - necesitándose poca o ninguna formación
  • Las características incluyen una pantalla táctil clara y sensible, programación segura específica del usuario, tapa calefactada ajustable y refrigeración activa de muestras para una amplificación más nítida
  • Un asistente de programa genera un protocolo específico de secuencia en segundos - una forma rápida de optimizar nuevos ensayos
  • Las unidades también conservan aproximadamente 1000 informes para su revisión en una fecha posterior y se procesan en una interfaz de tableta HD Android™ intuitiva
  • Guarde la configuración personal en una unidad USB; iniciar sesión es tan sencillo como introducir la unidad USB, no necesita contraseña
  • Los sistemas de cuatro bloques ocupan menos espacio que dos o cuatro unidades de un solo bloque y cuestan menos que comprar varias unidades
  • Controle cada bloque por separado para mayor versatilidad y uso por parte de más de una persona a la vez, o ejecute en el mismo programa para aumentar el rendimiento
  • Cada bloque también cuenta con su propia tapa calefactada independiente - no se interrumpen los ensayos que se ejecutan en diferentes entornos
Especificaciones
Exactitud térmica 50 °C: ±0,25 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 a 100 °C
Dimensiones 33 x 70 x 53,5 cm
Capacidad Capacidad cuádruple de 384 pocillos
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V CA
Tipo de producto Termociclador
Interfaz de usuario Tableta HD Android™
Intervalo de gradiente De 1° a 29 °C
Tapa calefactada Sí, de 35 ° a 115 °C
Memoria ≤ 1000 programas
Configuraciones de bloques Cuatro placas de 384 pocillos