missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ alpha COP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3485), Invitrogen™
Descripción
In eukaryotic cells, protein transport between the endoplasmic reticulum and Golgi compartments is mediated in part by non-clathrin-coated vesicular coat proteins (COPs). Seven coat proteins have been identified, and they represent subunits of a complex known as coatomer. The subunits are designated alpha-COP, beta-COP, beta-prime-COP, gamma-COP, delta-COP, epsilon-COP, and zeta-COP. The alpha-COP, encoded by COPA, shares high sequence similarity with RET1P, the alpha subunit of the coatomer complex in yeast. Also, the N-terminal 25 amino acids of alpha-COP encode the bioactive peptide, xenin, which stimulates exocrine pancreatic secretion and may act as a gastrointestinal hormone. Alternative splicing results in multiple splice forms encoding distinct isoforms.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | alpha COP |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 23GB3485 |
| Concentración | 0.25 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | COPA |
| N.º de referencia del gen | P53621, Q8CIE6 |
| Alias de gen | AILJK; alpha coat protein; alpha-coat protein; Alpha-COP; AU040324; coatomer protein complex subunit alpha; coatomer subunit alpha; COPA; HEPCOP; HEP-COP; proxenin; xenin; Xenopsin-related peptide |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?