Learn More
Thermo Scientific™ alpha-Conotoxin MI
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Método de purificación | HPLC |
| Contenido y almacenamiento | 2°C to 8°C |
| Formato | Lyophilized Powder |
| Peso molecular | 1493.71 |
| Tipo de producto | alpha-Conotoxin MI |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Secuencia | Gly-Arg-Cys-Cys-His-Pro-Ala-Cys-Gly-Lys-Asn-Tyr-Ser-Cys-NH2 (Disulfide bridges: Cys3-Cys8, Cys4-Cys14) |
For Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.