Learn More
Invitrogen™ Alpha-Bungarotoxin Conjugates
Código de producto. 11500756
Change view
Click to view available options
Etiqueta o tinte:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ Plus 405
Biotin-XX
Sin marcar
Tetrametilrodamina
Dimensione della confezione:
1 miligramo
100 microlitros
500 UG
500 microgramos
Codice prodotto. Etiqueta o tinte unitSize
11500756 Tetrametilrodamina 500 microgramos
17806578 Alexa Fluor™ Plus 405 100 microlitros
11554147 Alexa Fluor™ 488 500 microgramos
11554187 Alexa Fluor™ 555 500 microgramos
11564147 Alexa Fluor™ 594 500 UG
11544187 Alexa Fluor™ 647 500 microgramos
11534147 Biotin-XX 500 microgramos
10729564 Sin marcar 1 miligramo
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11500756
Marca: Invitrogen™ T1175
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia selección de conjugados de alfa-bungarotoxina de Invitrogen, incluidos conjugados Alexa Flour y Alexa Flour Plus.
Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia selección de conjugados de alfa-bungarotoxina de Invitrogen, incluidos conjugados Alexa Flour y Alexa Flour Plus. El alfa-bungarotoxina, un aminoácido péptido de 74 aminoácidos extraído del veneno de Bungarus multicinctus, se une con alta afinidad a la subunidad A del receptor nicotínico de acetilcolina (AChR) de las uniones neuromusculares.
Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia selección de conjugados de alfa-bungarotoxina de Invitrogen, incluidos conjugados Alexa Flour y Alexa Flour Plus. El alfa-bungarotoxina, un aminoácido péptido de 74 aminoácidos extraído del veneno de Bungarus multicinctus, se une con alta afinidad a la subunidad A del receptor nicotínico de acetilcolina (AChR) de las uniones neuromusculares. Nuestra brillante y fotoestable Alexa Fluor 555 alfa-bungarotoxina es una opción superior de sonda para visualizar este receptor.
Los conjugados fluorescentes de alfa-bungarotoxina se pueden utilizar para facilitar la identificación de AChRs nicotínicos y la localización de uniones neuromusculares. La alfa-bungarotoxina conjugada se ha utilizado en diversas aplicaciones, como la inmunofluorescencia (IF), la inmunohistoquímica (IHC) y la citometría de flujo (FC).
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Amarillo
Método de detección Fluorescencia
Tipo de producto Tetrametilrodamina α- bungarotoxina
Cantidad 500 μg
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de –5 °C a –30 °C) y proteger de la luz.
Etiqueta o tinte Tetrametilrodamina
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Localización subcelular Receptores
Excitation/Emission 554/577 nm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.