Learn More
alpha-Boswellic acid, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Descripción
alpha-Boswellic acid (α-Boswellic acid) is a pentacyclic triterpene compound from extracts of Frankincense, has anticonvulsant and anti-cancer properties. alpha-Boswellic acid prevents and decreases the progression of Alzheimer’s hallmarks in vivo and can be used for Alzheimer’s disease research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Boswellic acid |
| CAS | 471-66-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H48O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | α-Boswellic acid |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (54.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]([C@@]12C)(CC[C@@]3([H])[C@@]4(C)C(O)=O)[C@@](CC=C1[C@@](CC(C)(C)CC5)([H])[C@@]5(C)CC2)([H])[C@]3(CC[C@H]4O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 456.7 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.