Learn More
Hidrobromuro de alfa-amino-gamma-butirolactona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10475305 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10475305 50 g Frasco de vidrio 50 g
11300496 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10786121 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10475305 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103290500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6305-38-0 | C4H7NO2·BrH | 182.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6305-38-0
Fórmula molecular C4H7NO2·BrH
Peso molecular (g/mol) 182.02
Número MDL MFCD00012723
Clave InChI MKLNTBLOABOJFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, 3-aminooxolan-2-one hydrobromide, hsls hydrobromide, 3-aminodihydrofuran-2 3h-one hydrobromide, 2-amino-4-butyrolactone, 2 3h-furanone, hydrobromide, 2 3h-furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide, 2 3h-furanone,3-aminodihydro-, hydrobromide 1:1, hydrobromide alpha-amino-gamma-butyrolactone, l-homoserine lactone hbr
PubChem CID 73508
Nombre IUPAC 3-aminooxolan-2-ona; hidrobromuro
SMILES C1COC(=O)C1N.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 221.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.02
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino